1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471208-250MG OR471208-1G
APOSOR471208-250MGEA 718 EUR
APOSOR471208-250MG APOSOR471208-1G
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26394375
CAS nummer: 1083168-89-1