13-Tetradecynoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1130 EUR
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formule: C₁₄H₂₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18382104
CAS nummer: 82909-47-5