2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471284-1G OR471284-250MG OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA 606 EUR
APOSOR471284-1G APOSOR471284-250MG APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16698588
CAS nummer: 1065102-51-3