3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 606 EUR
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991921
CAS nummer: 3780-41-4