D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471306-1G OR471306-250MG OR471306-5G
APOSOR471306-1GEA 93.5 EUR
APOSOR471306-1G APOSOR471306-250MG APOSOR471306-5G
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113177
CAS nummer: 167223-43-0