5-Bromo-2-furanmethanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 1550 EUR
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Formule: C₅H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08848187
CAS nummer: 263169-37-5