2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471310-1G OR471310-250MG
APOSOR471310-1GEA 1020 EUR
APOSOR471310-1G APOSOR471310-250MG
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11877825
CAS nummer: 1194375-23-9