Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471312-1G OR471312-250MG
APOSOR471312-1GEA 141 EUR
APOSOR471312-1G APOSOR471312-250MG
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14538826
CAS nummer: 18841-64-0