4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 606 EUR
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Formule: C₉H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646233
CAS nummer: 663194-04-5