(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic Acid
OR471316-1G OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA 308 EUR
APOSOR471316-1G APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28716068
CAS nummer: 1234836-32-8