Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 111 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19686937
CAS nummer: 22766-68-3