7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 1440 EUR
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28954615
CAS nummer: 2006276-90-8