2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 324 EUR
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 45 °C (80 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12400985
CAS nummer: 72093-14-2