1-Benzofuran-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 922 EUR
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00810098
CAS nummer: 55877-31-1