Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471330-1G OR471330-250MG
APOSOR471330-1GEA 718 EUR
APOSOR471330-1G APOSOR471330-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22576929
CAS nummer: 1001426-31-8