4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471338-1G OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA 922 EUR
APOSOR471338-1G APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Formule: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28968739
CAS nummer: 2006277-15-0