N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471339-1G OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA 247 EUR
APOSOR471339-1G APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21244018
CAS nummer: 76006-00-3