8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471342-1G OR471342-250MG
APOSOR471342-1GEA 922 EUR
APOSOR471342-1G APOSOR471342-250MG
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Formule: C₁₁H₆OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28968736
CAS nummer: 23062-43-3