N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 42.7 EUR
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689610
CAS nummer: 1283176-45-3