α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471346-1G OR471346-250MG
APOSOR471346-1GEA 450 EUR
APOSOR471346-1G APOSOR471346-250MG
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28126674
CAS nummer: 58271-61-7