1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 606 EUR
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Formule: C₁₅H₂₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09283648
CAS nummer: 778647-35-1