8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471390-1G OR471390-5G OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA 431 EUR
APOSOR471390-1G APOSOR471390-5G APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₇BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18251403
CAS nummer: 1259319-35-1