1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 400 EUR
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17041934
CAS nummer: 32749-55-6