Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471394-1G OR471394-100MG OR471394-250MG
APOSOR471394-1GEA 2190 EUR
APOSOR471394-1G APOSOR471394-100MG APOSOR471394-250MG
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28977404
CAS nummer: 2006277-89-8