3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 2190 EUR
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28977378
CAS nummer: 2006278-04-0