3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 1020 EUR
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₆H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18431958
CAS nummer: 108677-84-5