1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471436-1G OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA 1960 EUR
APOSOR471436-1G APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Formule: C₁₀H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21098078
CAS nummer: 1353986-88-5