1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471439-1G OR471439-5G
APOSOR471439-1GEA 606 EUR
APOSOR471439-1G APOSOR471439-5G
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₃H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12187296
CAS nummer: 78648-37-0