2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471451-1G OR471451-250MG OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA 963 EUR
APOSOR471451-1G APOSOR471451-250MG APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034063
CAS nummer: 36192-61-7