Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471452-1G OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA 92.1 EUR
APOSOR471452-1G APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27922569
CAS nummer: 222530-29-2