2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471454-1G OR471454-250MG OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA 606 EUR
APOSOR471454-1G APOSOR471454-250MG APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20257492
CAS nummer: 220364-33-0