2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471456-250MG OR471456-1G OR471456-5G
APOSOR471456-250MGEA 206 EUR
APOSOR471456-250MG APOSOR471456-1G APOSOR471456-5G
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195439
CAS nummer: 149771-16-4