Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471458-1G OR471458-250MG OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA 399 EUR
APOSOR471458-1G APOSOR471458-250MG APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27943097
CAS nummer: 1295516-49-2