3-(Methylamino)isonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Methylamino)pyridine-4-carboxylic acid, 3-(Methylamino)isonicotinic acid
OR471460-1G OR471460-5G
APOSOR471460-1GEA 78 EUR
APOSOR471460-1G APOSOR471460-5G
3-(Methylamino)isonicotinic acid
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24160213
CAS nummer: 1461602-59-4