4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471461-1G OR471461-250MG
APOSOR471461-1GEA 1130 EUR
APOSOR471461-1G APOSOR471461-250MG
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Formule: C₈H₈ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23098931
CAS nummer: 1177447-31-2