4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471463-1G OR471463-250MG
APOSOR471463-1GEA 922 EUR
APOSOR471463-1G APOSOR471463-250MG
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699257
CAS nummer: 2006277-76-3