2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 718 EUR
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03160579
CAS nummer: 519018-42-9