5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471477-1G OR471477-250MG OR471477-5G
APOSOR471477-1GEA 1010 EUR
APOSOR471477-1G APOSOR471477-250MG APOSOR471477-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24563468
CAS nummer: 40852-06-0