2-Chloro-6-methoxypurine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 158 EUR
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formule: C₆H₅ClN₄O
MW: 184.583 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20692004
CAS nummer: 1198-46-5