2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 606 EUR
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₂₂H₂₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664782
CAS nummer: 66056-40-4