cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471486-1G OR471486-250MG OR471486-5G
APOSOR471486-1GEA 718 EUR
APOSOR471486-1G APOSOR471486-250MG APOSOR471486-5G
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28369193
CAS nummer: 246510-67-8