2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471487-1G OR471487-5G
APOSOR471487-1GEA 206 EUR
APOSOR471487-1G APOSOR471487-5G
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Formule: C₁₃H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09755943
CAS nummer: 39911-06-3