N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 205 EUR
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16687622
CAS nummer: 1590-50-7