1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471490-1G OR471490-250MG OR471490-5G
APOSOR471490-1GEA 315 EUR
APOSOR471490-1G APOSOR471490-250MG APOSOR471490-5G
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.139 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658203
CAS nummer: 408335-42-2