Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471492-1G OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA 210 EUR
APOSOR471492-1G APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Formule: C₂₉H₁₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049230
CAS nummer: 121706-21-6