Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471496-1G OR471496-5G
APOSOR471496-1GEA 206 EUR
APOSOR471496-1G APOSOR471496-5G
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₅
MW: 200.149 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05666011
CAS nummer: 23705-85-3