2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 135 EUR
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049234
CAS nummer: 1283176-56-6