7-Bromo-4-methoxyindazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471499-1G
OR471499-250MG
OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA
810
EUR
APOSOR471499-1G
APOSOR471499-250MG
APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Formule:
C₈H₇BrN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22380217 CAS nummer: 1337879-62-5 |