4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471500-1G OR471500-250MG OR471500-5G
APOSOR471500-1GEA 370 EUR
APOSOR471500-1G APOSOR471500-250MG APOSOR471500-5G
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848240
CAS nummer: 72531-23-8