4,6-Dibromonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471502-1G OR471502-250MG OR471502-5G
APOSOR471502-1GEA 370 EUR
APOSOR471502-1G APOSOR471502-250MG APOSOR471502-5G
4,6-Dibromonicotinaldehyde
4,6-Dibromonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃Br₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261845
CAS nummer: 1211585-10-2